Perfluorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
A11453.06
A11453.14
A11453.06EA
299
PLN
A11453.06
A11453.14
Perfluorotoluen ≥98%
Perfluorotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 434-64-0
Molecular Formula: C7F8
Formula Weight: 236.06
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.3680
Melting Point: -66°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2057072
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000375
Formuła:
C₇F₈ Temp. Wrzenia: 103…105 °C Temp. topnienia: –66 °C Gęstość: 1,668 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000375 Numer CAS: 434-64-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-104-7 Jednostka: 1992 ADR: 3,II |