Drukuj
4-Fluorotoluene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-4-methylbenzene
A10365.22 A10365.36
A10365.22EA 291 PLN
A10365.22 A10365.36
4-Fluorotoluene ≥99%
4-Fluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 352-32-9 Molecular Formula: C7H7F Formula Weight: 110.13 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4685 Odour: Aromatic Melting Point: -56° Boiling Point: 115-116° Beilstein Reference: 1362373 Merck Reference: 14,4180 UN No.: 2388 MDL No.: MFCD00000358
Formuła: C₇H₇F
MW: 110.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…116 °C
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 1.001
Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000358
Numer CAS: 352-32-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-520-6
Jednostka: 2388
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04207