Drukuj
4-Fluorotoluene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-4-methylbenzene
119670100 119671000 119672500
ACRO119670100EA 106 PLN
ACRO119670100 ACRO119671000 ACRO119672500
4-Fluorotoluene 97%
4-Fluorotoluene
Formuła: C₇H₇F
MW: 110.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 116
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000358
Numer CAS: 352-32-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-520-6
Jednostka: 2388
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04207
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9.5° to +11.5° (20°C, 589 nm)