α,α,α,4-Tetrafluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 402-44-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -42°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 1909390
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000399
Formuła:
C₇H₄F₄ Temp. Wrzenia: 103…105 °C Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1,295 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000399 Numer CAS: 402-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-944-1 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |