α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
A15055.14
A15055.22
A15055.14EA
353
PLN
A15055.14
A15055.22
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 401-80-9
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2045664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000382
Formuła:
C₇H₄F₄ Temp. Wrzenia: 101…102 °C Gęstość: 1,303 Temp. Zapłonu: 7 °C (44 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000382 Numer CAS: 401-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-933-1 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |