2-Fluorotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
A16912.0E
A16912.22
A16912.36
A16912.0EEA
3580
PLN
A16912.0E
A16912.22
A16912.36
2-Fluorotoluen ≥99%
2-Fluorotoluen
Purity: 99+%
CAS No.: 95-52-3
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1853362
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000322
Formuła:
C₇H₇F MW: 110.13 g/mol Temp. Wrzenia: 113…114 °C Temp. topnienia: –87 °C Gęstość: 1.002 Temp. Zapłonu: 12 °C (53 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000322 Numer CAS: 95-52-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-428-5 Jednostka: 2388 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,04207 |