Drukuj
2-Fluorotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
119661000 119665000 119660025
ACRO119661000EA 208 PLN
ACRO119661000 ACRO119665000 ACRO119660025
2-Fluorotoluen 99%
2-Fluorotoluen
Formuła: C₇H₇F
MW: 110.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 113…114 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000322
Numer CAS: 95-52-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-428-5
Jednostka: 2388
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04207
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -9.5° to -11.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)