α,α,α,2-Tetrafluorotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
A18095.06
A18095.14
A18095.22
A18095.06EA
222
PLN
A18095.06
A18095.14
A18095.22
α,α,α,2-Tetrafluorotoluen ≥99%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 392-85-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -49°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 2046638
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000374
Formuła:
C₇H₄F₄ Temp. Wrzenia: 114…115 °C Temp. topnienia: –49 °C Gęstość: 1,293 Temp. Zapłonu: 17 °C (62 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000374 Numer CAS: 392-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-880-4 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |