2,4-Difluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11667.06
A11667.14
A11667.06EA
155
PLN
A11667.06
A11667.14
2,4-Difluorotoluene ≥98%
2,4-Difluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-76-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Aromatic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1931681
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000332
Formuła:
C₇H₆F₂ Temp. Wrzenia: 114…115 °C Gęstość: 1,121 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000332 Numer CAS: 452-76-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-211-9 Jednostka: 2388 ADR: 3,II |