2,6-Difluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Difluoro-2-methylbenzene
B25076.06
B25076.14
B25076.06EA
277
PLN
B25076.06
B25076.14
2,6-Difluorotoluene ≥98%
2,6-Difluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 443-84-5
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4528
Odour: Aromatic
Boiling Point: 112-115°
Beilstein Reference: 1932656
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00043898
Formuła:
C₇H₆F₂ MW: 128.12 g/mol Temp. Wrzenia: 112…115 °C Gęstość: 1.130 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043898 Numer CAS: 443-84-5 Jednostka: 2388 ADR: 3 II |