3-Chloro-2-methylanisole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-6-methoxytoluene, 1-Chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
B22203.06
B22203.14
B22203.22
B22203.06EA
428
PLN
B22203.06
B22203.14
B22203.22
3-Chloro-2-methylanisole ≥97%
3-Chloro-2-methylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 3260-88-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5395
Melting Point: -3°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1862220
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00070772
Formuła:
C₈H₉ClO Temp. Wrzenia: 212…215 °C Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 1,160 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070772 Numer CAS: 3260-88-6 Numer WE (dawny EINECS): 221-862-6 ADR: 3,III |