Chlorek 3-anizoilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
B23571.09
B23571.18
B23571.30
B23571.09EA
349
PLN
B23571.09
B23571.18
B23571.30
Chlorek 3-anizoilu ≥99%
Chlorek 3-anizoilu
Purity: 99%
CAS No.: 1711-05-3
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5586
Boiling Point: 123-125°/15mm
Beilstein Reference: 386659
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000673
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. Wrzenia: 123…125 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,214 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000673 Numer CAS: 1711-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-975-2 Jednostka: 1729 ADR: 8,II |