Chlorek 3-metoksybenzylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 824-98-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 122-123°/12mm
Beilstein Reference: 636684
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000907
Formuła:
C₈H₉ClO Temp. Wrzenia: 122…123 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,078 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000907 Numer CAS: 824-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-541-1 Jednostka: 1760 ADR: 8,III |