4-Chloro-2-nitrotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23382.22
B23382.36
B23382.22EA
304
PLN
B23382.22
B23382.36
4-Chloro-2-nitrotoluen ≥99%
4-Chloro-2-nitrotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 89-59-8
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 242°
UN No.: 3457
MDL No.: MFCD00007215
Formuła:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Temp. Wrzenia: 242 °C Temp. topnienia: 34…38 °C Gęstość: 1.2559 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 120 °C (248 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007215 Numer CAS: 89-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-921-2 Jednostka: 3457 ADR: 6.1 III |