Drukuj
2-Chloro-4-nitrotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B23542.14 B23542.22
B23542.14EA 264 PLN
B23542.14 B23542.22
2-Chloro-4-nitrotoluen ≥98%
2-Chloro-4-nitrotoluen
Purity: 98% CAS No.: 121-86-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 260° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007210
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. Wrzenia: 260 °C
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007210
Numer CAS: 121-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-501-7
Jednostka: 3457
ADR: 6.1,III