Drukuj
α-chloro-4-nitrotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 123 PLN
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-chloro-4-nitrotoluen 99%
α-chloro-4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (,6 mmHg)
Temp. topnienia: 71…74 °C
Gęstość: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007374
Numer CAS: 100-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-822-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %