2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20520.09
B20520.18
B20520.09EA
247
PLN
B20520.09
B20520.18
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Formuła:
C₇H₅Cl₂NO₂ Temp. topnienia: 53…55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024185 Numer CAS: 29682-46-0 Numer WE (dawny EINECS): 249-776-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |