2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
L06623.14
L06623.22
L06623.14EA
235
PLN
L06623.14
L06623.22
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 777-37-7
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2216169
MDL No.: MFCD00007296
Formuła:
C₇H₃ClF₃NO₂ Temp. Wrzenia: 232 °C Temp. topnienia: ∼22 °C Gęstość: 1,547 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007296 Numer CAS: 777-37-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-287-1 |