4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
A11488.0EEA
3810
PLN
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen ≥98%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 121-17-5
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: -3°
Boiling Point: 221-223°
Beilstein Reference: 523986
UN No.: 2307
MDL No.: MFCD00007084
Formuła:
C₇H₃ClF₃NO₂ Temp. Wrzenia: 221…223 °C Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 1,535 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007084 Numer CAS: 121-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-451-6 Jednostka: 2307 ADR: 6.1,II |