2-Chloro-4-fluorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
B20278.14
B20278.22
B20278.36
B20278.14EA
243
PLN
B20278.14
B20278.22
B20278.36
2-Chloro-4-fluorotoluen ≥98%
2-Chloro-4-fluorotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 452-73-3
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Aromatic
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1931690
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000572
Formuła:
C₇H₆ClF Temp. Wrzenia: 154…156 °C Gęstość: 1,198 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000572 Numer CAS: 452-73-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-209-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |