2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
A10753.0E
A10753.22
A10753.36
A10753.0EEA
1990
PLN
A10753.0E
A10753.22
A10753.36
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluen ≥99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 88-16-4
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -6°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 510993
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000561
Formuła:
C₇H₄ClF₃ MW: 180.56 g/mol Temp. Wrzenia: 151…153 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 1.369 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000561 Numer CAS: 88-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-805-1 Jednostka: 2234 ADR: 3 III |