α-Chloro-4-fluorotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
A14686.14
A14686.22
A14686.36
A14686.14EA
275
PLN
A14686.14
A14686.22
A14686.36
α-Chloro-4-fluorotoluen ≥99%
α-Chloro-4-fluorotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 352-11-4
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 742272
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000913
Formuła:
C₇H₆ClF Temp. Wrzenia: 185 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,214 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000913 Numer CAS: 352-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-516-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |