Drukuj
α-Chloro-4-fluorotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 251 PLN
ACRO119430250 ACRO119431000
α-Chloro-4-fluorotoluen 98%
α-Chloro-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.2
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1.207 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000913
Numer CAS: 352-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-516-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %