α-Chloro-3-fluorotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
A12665.14
A12665.06
A12665.22
A12665.14EA
982
PLN
A12665.14
A12665.06
A12665.22
α-Chloro-3-fluorotoluen 97%
α-Chloro-3-fluorotoluen
Purity: 97%
CAS No.: 456-42-8
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Pungent
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 742265
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000904
Formuła:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Temp. Wrzenia: 176…177 °C Gęstość: 1.213 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000904 Numer CAS: 456-42-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-264-8 Jednostka: 2920 ADR: 8 II |