Drukuj
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
350700050 350700250
ACRO350700050EA 509 PLN
ACRO350700050 ACRO350700250
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
(4-Chlorophenyl)acetone
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 132 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,151 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045214
Numer CAS: 5586-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 226-986-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %