4-Chlorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-4-methylbenzene
L04672.22
L04672.36
L04672.0B
L04672.22EA
243
PLN
L04672.22
L04672.36
L04672.0B
4-Chlorotoluen ≥98%
4-Chlorotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 106-43-4
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 1903635
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000631
Formuła:
C₇H₇Cl Temp. Wrzenia: 161…163 °C Temp. topnienia: 7…9 °C Gęstość: 1,069 Temp. Zapłonu: 51 °C (124 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000631 Numer CAS: 106-43-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-397-0 Jednostka: 2238 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,2171 |