Drukuj
4-Chlorotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-4-methylbenzene
150210010 150210250 150211000
ACRO150210010EA 2120 PLN
ACRO150210010 ACRO150210250 ACRO150211000
4-Chlorotoluen 98%
4-Chlorotoluen
Formuła: C₇H₇Cl
Temp. Wrzenia: 162 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 6…8 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000631
Numer CAS: 106-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-397-0
Jednostka: 2238
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02190
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA