3-Chlorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
A16991.0EEA
3950
PLN
A16991.0E
A16991.22
A16991.36
3-Chlorotoluen ≥98%
3-Chlorotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 108-41-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: -48°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1903632
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000595
Formuła:
C₇H₇Cl Temp. Wrzenia: 160…162 °C Temp. topnienia: –48 °C Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000595 Numer CAS: 108-41-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-580-5 Jednostka: 2238 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,2171 |