α,3,4-Trichlorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 102-47-6
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 155°(311°F)
Refractive Index: 1.5766
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 99-101°/2mm
Beilstein Reference: 386644
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000906
Formuła:
C₇H₅Cl₃ Temp. Wrzenia: 99…101 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 1,416 Temp. Zapłonu: 155 °C (311 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000906 Numer CAS: 102-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-033-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |