Drukuj
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
279050250 279051000 279055000
ACRO279050250EA 181 PLN
ACRO279050250 ACRO279051000 ACRO279055000
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
α,3,4-Trichlorotoluene
Formuła: C₇H₅Cl₃
Temp. Wrzenia: 122…124 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000906
Numer CAS: 102-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-033-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %