α,2,5-Trichlorotoluene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L07506.06
L07506.14
L07506.06EA
675
PLN
L07506.06
L07506.14
α,2,5-Trichlorotoluene ≥97%
α,2,5-Trichlorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 2745-49-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Refractive Index: 1.5755
Odour: Pungent
Boiling Point: 121-124°/14mm
Beilstein Reference: 637802
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00035818
Formuła:
C₇H₅Cl₃ Temp. Wrzenia: 121…124 °C (14 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035818 Numer CAS: 2745-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-382-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |