Drukuj
α,2,4-Trichlorotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 194 PLN
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α,2,4-Trichlorotoluen 99%
α,2,4-Trichlorotoluen
Formuła: C₇H₅Cl₃
Temp. Wrzenia: 248 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,4 g/cm³
Temp. Zapłonu: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000895
Numer CAS: 94-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-381-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)