Drukuj
2,4-Dichlorotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 767 PLN
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Dichlorotoluen 99%
2,4-Dichlorotoluen
Formuła: C₇H₆Cl₂
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –14 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000583
Numer CAS: 95-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-445-8
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %