2,6-Dichlorotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dichloro-2-methylbenzene
B24463.14
B24463.22
B24463.36
B24463.14EA
213
PLN
B24463.14
B24463.22
B24463.36
2,6-Dichlorotoluen ≥99%
2,6-Dichlorotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 118-69-4
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 2°
Boiling Point: 196-203°
Beilstein Reference: 1907194
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000576
Formuła:
C₇H₆Cl₂ MW: 161.03 g/mol Temp. Wrzenia: 196…203 °C Temp. topnienia: 2 Gęstość: 1.254 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000576 Numer CAS: 118-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-269-7 Jednostka: 3082 ADR: 9 III |