Drukuj
2,6-Dichlorotoluen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 349 PLN
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlorotoluen 99+%
2,6-Dichlorotoluen
Formuła: C₇H₆Cl₂
Temp. Wrzenia: 196…203 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000576
Numer CAS: 118-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-269-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %