2,3-Dichlorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A11206.14
A11206.18
A11206.22
A11206.14EA
602
PLN
A11206.14
A11206.18
A11206.22
2,3-Dichlorotoluen ≥98%
2,3-Dichlorotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 32768-54-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 4°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 2412384
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000546
Formuła:
C₇H₆Cl₂ Temp. Wrzenia: 207…208 °C Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,229 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000546 Numer CAS: 32768-54-0 Numer WE (dawny EINECS): 251-203-8 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |