Drukuj
α,α,α-Trichlorotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164530010 164530050
ACRO164530010EA 1120 PLN
ACRO164530010 ACRO164530050
α,α,α-Trichlorotoluen 98%
α,α,α-Trichlorotoluen
Formuła: C₇H₅Cl₃
Temp. Wrzenia: 220,6 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000786
Numer CAS: 98-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-634-5
Jednostka: 2226
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1a497688a8f91262df1122137637e4f0d3742ef&vid=a7b0386ef113032a8e1de07b197ca5fc2ca69bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.2 ppm
Aluminium (Al) ≤0.05 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Beryllium (Be) ≤0.02 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Calcium (Ca) ≤0.2 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Lithium (Li) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Manganese (Mn) ≤0.01 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤0.02 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Strontium (Sr) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0002 % (as SO2)