Drukuj
α-Metylostyren stabilised for synthesis
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Fenyloprop-1-en, Izopropenylobenzen
Stabilizacja: w 4-tert-butylopirokatechina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06086.0100 8.06086.1000
8.06086.0100EA 116 PLN
8.06086.0100 8.06086.1000
α-Metylostyren stabilised for synthesis
α-Metylostyren
Formuła: C₉H₁₀
Temp. Wrzenia: 165,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008859
Numer CAS: 98-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-705-0
Jednostka: 2303
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 167 g/l (48 °C)
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 105 - 108 °C
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 9.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C