Drukuj
Chlorek benzylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Chlorotoluen, (Chlorometylo)benzen, Chloro(fenylo)metan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9050
8.01809.0100EA 112 PLN
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9050
Chlorek benzylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzylu
Formuła: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 179.3
Temp. topnienia: –41.2 °C
Gęstość: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 52
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000889
Numer CAS: 100-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-853-6
Jednostka: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,01131
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 179.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials