Drukuj
n-Heksan 97, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
84530.550EA 0 PLN
84530.550 84530.460 84530.950
n-Heksan 97, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
n-Heksan
For preparative HPLC
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94,3 °C
Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
REACH: 01-2119480412-44
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 97.0 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm