(4-Chlorobutyl)benzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11753.03
A11753.06
A11753.14
A11753.03EA
277
PLN
A11753.03
A11753.06
A11753.14
(4-Chlorobutyl)benzene ≥97%
(4-Chlorobutyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 4830-93-7
Molecular Formula: C6H5(CH2)4Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 125-128°/20mm
Beilstein Reference: 2042123
MDL No.: MFCD00037117
Formuła:
(C₆H₅)(CH₂)₄Cl Temp. Wrzenia: 125…128 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,026 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037117 Numer CAS: 4830-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-408-8 |