Kwas 3-hydroksy-p-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21501.03
B21501.06
B21501.14
B21501.03EA
130
PLN
B21501.03
B21501.06
B21501.14
Kwas 3-hydroksy-p-toluilowy ≥98%
Kwas 3-hydroksy-p-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 586-30-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 207-212°
Beilstein Reference: 1936497
MDL No.: MFCD00002511
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 207…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002511 Numer CAS: 586-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-571-2 |