Drukuj
Kwas 6-hydroksy-m-toluilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100 163860500
ACRO163860100EA 323 PLN
ACRO163860100 ACRO163860500
Kwas 6-hydroksy-m-toluilowy 98%
Kwas 6-hydroksy-m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: 151…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002461
Numer CAS: 89-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-918-6
Klasyfikacja Merck : 12,02650
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %