Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03367.14
L03367.22
L03367.14EA
330
PLN
L03367.14
L03367.22
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy ≥99%
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy
Purity: 99%
CAS No.: 50-85-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 2208140
Merck Reference: 14,2580
MDL No.: MFCD00002454
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. topnienia: 176…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002454 Numer CAS: 50-85-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-068-3 Klasyfikacja Merck : 14,2580 |