Drukuj
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
223540250 223541000
ACRO223540250EA 249 PLN
ACRO223540250 ACRO223541000
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy 98%
Kwas 2-Hydroksy-p-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 175…179 °C
Numer MDL: MFCD00002454
Numer CAS: 50-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-068-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %