Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
L15825.14
L15825.22
L15825.14EA
146
PLN
L15825.14
L15825.22
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy 99
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy
Purity: 99%
CAS No.: 83-40-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2086811
Merck Reference: 14,2581
MDL No.: MFCD00002448
Formuła:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Temp. Wrzenia: 293 Temp. topnienia: 163…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002448 Numer CAS: 83-40-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-473-8 Klasyfikacja Merck : 13,02609 |