Drukuj
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
173340050 173345000 173341000
ACRO173340050EA 114 PLN
ACRO173340050 ACRO173345000 ACRO173341000
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy 99%
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 164…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002448
Numer CAS: 83-40-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-473-8
Klasyfikacja Merck : 13,02609
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %