3-Nitro-p-toluic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
A11650.22
A11650.36
A11650.22EA
485
PLN
A11650.22
A11650.36
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Purity: 99%
CAS No.: 96-98-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1874411
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temp. Wrzenia: 360 Temp. topnienia: 188…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007174 Numer CAS: 96-98-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-549-3 |