Drukuj
3-Nitro-p-toluic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 137 PLN
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: 187…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007174
Numer CAS: 96-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-549-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %