Kwas 6-nitro-m-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06594.06
L06594.14
L06594.06EA
408
PLN
L06594.06
L06594.14
Kwas 6-nitro-m-toluilowy ≥98%
Kwas 6-nitro-m-toluilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 3113-72-2
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 1959031
Formuła:
C₈H₇NO₄ Temp. Wrzenia: 364 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 133…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007368 Numer CAS: 3113-72-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-481-5 |